Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Ligand på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Porstorlek | 100Å |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Beta |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 20% |
| Visa mer |