Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Vaktkolonner
Produktkod. 11548720 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) unitSize
11548720 2.1 mm 10 mm Paket med 4
11553231 2.1 mm 20 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11548720 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 70105012106
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
Funktioner av Betasil C18 fast fas
  • Ligand på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18
Produktlinje BetaSil