Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Vaktkolonner
Produktkod. p-3135506 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11548720
Brand: Thermo Scientific™ 70105012106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
Funktioner av Betasil C18 fast fas
  • Ligand på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18
Produktlinje BetaSil