Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Produktkod. 11522981 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11522981
Brand: Thermo Scientific™ 70205124030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög yta med hög täckning av bunden fas
Hög yta med hög bunden fas täckning
  • Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi Octyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Filmtjocklek 5μ m
För användning med LC/MS-separation
Längd (metrisk) 125 mm
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
Yttäckning Hög täckning i bunden fas
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Kolumn