Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Hög yta med hög täckning av bunden fas
Brand: Thermo Scientific™ 70205-124630
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Hög yta med hög bunden fas täckning
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Octyl | |
5μ m | |
125 mm | |
5 μm | |
100Å | |
Hög bunden fastäckning | |
C8 | |
Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
4.6 mm | |
LC/MS-separation | |
Sfärisk | |
2 till 9 | |
310 m² /g | |
L7 | |
Beta | |
12% | |
Ja | |
Kolumn |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek > Partikelstorlek: 5 μm; 125 längd x 4,6 mm innerdiameter
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering