Läs mer
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol kolumner
Produktkod. 10537465 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10537465 250 mm 4.6 mm Varje
10407264 50 mm 4.6 mm Varje
10067744 150 mm 3 mm Varje
10199394 150 mm 2.1 mm Varje
10568605 150 mm 4 mm Varje
10793036 150 mm 4.6 mm Varje
10597645 250 mm 4 mm Varje
10568795 250 mm 1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10537465 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 72605254630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
BETASIL™ Diol Columns erbjuder ett brett utbud av Thermo Scientific kemi som har en stor yta med hög täckning av bunden fas.
Información de órdenes
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kolumnkemi (OH) Diol
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Filmtjocklek 5μ m
För användning med LC/MS-separation
Funktionalitet/Interaktionstyp Standard
Längd (metrisk) 250 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
Yttäckning Hög bunden fastäckning
USP typ L20
Stationär fas Diol (OH)
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 6%
Kolumntyp Polär selektivitet
Fas Polär selektivitet
Typ Kolumn
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.