Läs mer
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol kolumner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | (OH) Diol |
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Filmtjocklek | 5 μm |
| För användning med | LC/MS Separation |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Standard |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porstorlek | 100 Å |
| Visa mer |