Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Upplev en kraftfull kolumn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserat på 100Å kiseldioxid med hög renhet och designad för analys av små molekyler.
Upplev en kraftfull kolonn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserad på 100Å högren kiseldioxid och designad för analys av små molekyler.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC-kolonner är baserade på en mycket ren, 100Å kiseldioxid designad för analys av små molekyler. BETASIL Kiseldioxidkolonner används för normala fasseparationer. Dessa icke-bundna kiseldioxidkolonner är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att separera opolära och måttligt polära föreningar.
- 100Å hög ren kiseldioxid
- Används för separation av opolära och måttligt polära föreningar.
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m² /g |
| Temperatur | 35 °C |
| USP typ | L3 |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Produktlinje | Beta |
| Visa mer |