Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
Upplev en kraftfull kolumn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserat på 100Å kiseldioxid med hög renhet och designad för analys av små molekyler.
Upplev en kraftfull kolonn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserad på 100Å högren kiseldioxid och designad för analys av små molekyler.
- 100Å silica
Bestellinformation
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porstorlek | 100 Å |
| Ytarea | 310 m²/g |
| Temperatur | 35°C |
| USP typ | L3 |
| Stationär fas | Silica |
| Produktlinje | Beta |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur