Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ YXA Javelin™ Vaktkolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
- Svag anjonbytesfas för flera laddade arter
- 300Å porstorlek för förbättrad protein- och peptidseparation
- Lämplig för HILIC-retention och separation av högpolära molekyler
- Superb stabilitet under krävande pH-förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| Stationär fas | YXA |