Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar Valideringstjänst för RDE-, TDE-, FDE- och IUE-serierna
Produktkod. 15506209
Change view
Produkttyp:
IQ/OQ Service
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15506209 IQ/OQ Service Varje
1 options
Produktkod. 15506209 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE89003486
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar Valideringstjänst för RDE-, TDE-, FDE- och IUE-serierna
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
- Nyckeltester: Filterläckage, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar inklusive Thermo Scientific HeraGuard Eco
Produkttyp IQ/OQ Service
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats