Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar Valideringstjänst för produkter från tredje part
Produktkod. 15718927
Change view
Serviceerbjudande:
Validering (IQ/OQ)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Serviceerbjudande unitSize
15718927 Validering (IQ/OQ) Varje
1 options
Produktkod. 15718927 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE89003487
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbli kompatibel med vår bransch exklusiva kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar Valideringstjänst för produkter från tredje part
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
- Nyckeltester: Filterläckage, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar inklusive tredjepartsprodukter
Beskrivning Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, filterläckage, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS testning.
Serviceerbjudande Validering (IQ/OQ)
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, vara påslaget och inställt på temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats.