Läs mer
Thermo Scientific™ Capit-All Flex Automated Decapper
Produktkod. 30178456 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Avkapslingsformat:
96-kanal
Produktkod. Avkapslingsformat
30178456 96-kanal
1 options
Produktkod. 30178456 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4120FLEX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1228414.67 SEK
    875370.25 SEK / Paket med 1
    Save 353044.42 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
I lager
De Thermo Scientific™ Capit-All™ Flex Automated Decapper är en fullservice, automatiserad lock- och decapperlösning för 48- och 96-rörsställ.
Upplev oöverträffad effektivitet med vårt avancerade kryotubdecapper-system, designat för att möta behoven hos moderna laboratorier. Kompatibel med både Matrix och Nunc kryorör i 96 och 48 format, detta allt-i-ett-instrument kombinerar funktionen hos fyra separata instrument, vilket avsevärt minskar ditt laboratoriums fotavtryck och kostnader. Växla sömlöst mellan rörtyper utan krångel med adaptrar eller byten av delar. Den stora 7-tums vinklade pekskärmen, som kan användas med eller utan handskar, säkerställer enkel användning och synlighet. En inbyggd droppbricka fungerar som en barriär mellan lock och rör för att förhindra korskontaminering och bibehålla integriteten hos dina prover. Vårt instrument inkluderar tubverifiering för att minimera fel och stöder både hela och partiella rack, anpassade efter dina specifika behov. Oavsett om det används på bänkskivan eller ett integrerat system, erbjuder det flexibilitet för dina lagringsapplikationer.
  • Kompatibel med både Matrix och Nunc kryorör i 96 och 48 format
  • Funktionalitet av 4 instrument i ett, vilket minskar fotavtryck och utgifter
  • Växla mellan rörtyper utan behov av adaptrar eller byte av delar
  • Stor vinklad 7 tums pekskärm som kan användas med eller utan handskar
  • Inbyggd droppbricka som fungerar som en barriär mellan lock och rör för att förhindra korskontaminering och bibehålla provets integritet
  • Rörverifiering för att förhindra fel
  • Fungerar med hela eller partiella ställ av rör
  • Kan användas för bänkskivor eller integrerade applikationer - passar in i ett biosäkerhetsskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Matrix och Nunc rör i 96 och 48 format
Avkapslingsformat 96-kanal
Beskrivning Automatiserad decapper
Drift Användargränssnitt för pekskärm
Spänning 100/240 VAC
Positioner Ω