Läs mer
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 2 oz. Flip-Top polypropenflaskor
:
Slät topplock för 2 oz. flaskor
Beskrivning
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropenbehållare är idealiska för att samla upp, transportera och lagra ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen.
- 100 % FDA-godkänd polypropen av livsmedelskvalitet
- Aseptisk, lufttät och läckagebeständig
- Permanent gångjärnslock för enkel öppning med en hand
- Icke-steril
- 600 containrar per låda
Rekommenderas för:
Testning av livsmedel och drycker, veterinärapplikationer, miljöprovtagning, allmän förpackning och förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 45 mL |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Flip-Top med gångjärn |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Typ | Flaskor |
| Kvantitet | 600/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 28 x 84 mm |
| Längd (engelska) | 3,3 tum. |
| Visa mer |