Läs mer
Fisherbrand™ Castaloy™ Three-Prong Extension Clamps
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek (metriskt) grepp:
2,5 cm
5,71 cm
Beskrivning
Innehåller
Fiberglass and vinyl sleeves
Sturdy extension clamps allow you to hold objects with irregular shapes at any angle, safely and securely.
- Two separate adjustment screws ensure even, precise pressure on glass and minimize chance of breakage
- Clamps are easily adjustable to vary holding angle, distance from stand
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ | Extension Clamp |
| Material | Fiberglass (Sleeve), Vinyl (Sleeve) |
| Inkluderar | Fiberglass and Vinyl sleeve |
| Längd (engelska) | 6.5 in. |
| Längd (metrisk) | 17 cm |
| Storlek | Extension arm O.D.: 0.31 in. (0.8 cm) |
| Storlek (metriskt) grepp | 2,5 cm |
| Storlek (engelska) Grip | 1 in. |
| Typ av käke | 3-Prong |