Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Centrifugeringsvalideringstjänst med cykeltestning för Superspeed- och Ultra-centrifuger: Thermo Scientific , Sorvall
Produktkod. 15691539
Change view
För användning med (utrustning):
Sorvall Superhastighet och ultracentrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15691539 Sorvall Superhastighet och ultracentrifuger Varje
1 options
Produktkod. 15691539 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOPQPCKE89003493
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Centrifugeringsvalideringstjänst med cykeltestning för Superspeed- och Ultra-centrifuger: Thermo Scientific , Sorvall
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning. - Nyckeltester: min/max hastighet, kort/förlängd tid, temperatur för kylda modeller
Cykeltestning
  • Point-in-Time testövning av fördefinierad varaktighet som överträffar singulära kalibrering och rutinmässiga hastighets-, tid- och temperaturövervakningsaktiviteter för att säkerställa att utrustningen fungerar i enlighet med den avsedda användningen av systemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sorvall Superhastighet och ultracentrifuger
Beskrivning Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, utför min/max hastighet, kort/förlängd tid och temperaturtestning (för kylda modeller). Cykeltestning: Point-in-Time testövning av fördefinierad varaktighet som överträffar singulära kalibrering och rutinmässiga aktiviteter för hastighet, tid och temperaturövervakning.
Produkttyp IQ/OQ Service
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Res till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras, slås på och ställas in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats