Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Centrifugeringsvalideringstjänst
Produktkod. 15536209
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Centrifugation
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15536209 Thermo Scientific Centrifugation Varje
1 options
Produktkod. 15536209 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE89003492
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll dig kompatibel med vår branschexklusiva, kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Centrifugeringsvalideringstjänst för bänk-, mikro-, bioprocessnings-, kliniska och standardgolvmodellcentrifuger: Thermo Scientific , Sorvall
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
Nyckeltester: min/max hastighet, kort/förlängd tid, temperatur för kylda modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Centrifugation
Produkttyp IQ/OQ Service