Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol™ Förvaringsflaskor
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 187
Beskrivning
- Använd lock med standard GPI-gängor
- Klass I hydrolytisk extraktion neutralt borsilikatglas
- Kan användas med injektionslock med hålförsegling, eller solida PTFE fodrade förvaringslock
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 5.0 mL |
| Trådstil | Anpassad extern |
| Volym (engelska) | 1.35 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 48 mm |