Learn More
Thermo Scientific™ CL2 Accessories
Code produit 12418482 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sealed Dome Shield, 50ml
Code produit
12418482 Sealed Dome Shield, 50ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12418482 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 003230F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For use with Swinging-bucket rotor
  • Metal
  • Sealed
  • Holds 50mL test tube
  • Fits 825S rotor
  • Use with Falcon corning centrifuges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) 825S Rotor for Falcon/Corning centrifuge
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.