Läs mer
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamant värmeförseglingsfilm
Produktkod. 11540314
Change view
Formatera:
Lakan
Rulla
Förpackningsstorlek:
370m
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
11540314 Lakan Paket med 100
11982361 Rulla 370m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11540314 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    1969.20 SEK / Paket med 100
    Save 385.80 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Genomskinlig polymervärmeförsegling är idealisk för fluorescens- och kolorimetriska tillämpningar
  • Lämplig för PCR i termocykler med skruv- eller clip-down uppvärmd lock
  • Bra optisk klarhet, idealisk för QPCR och andra fluorescensapplikationer
  • Avdragbar
  • Viss lösningsmedelsbeständighet
  • Tätningsintegritetsområde: -80 C °till +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens
Beskrivning Diamant Clear Seal , Polmer, 85 x 135 mm
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
Mått (L x B) 80 x 125 mm
För användning med (applikation) För ALPS 25 Automatiserad laboratorieplåttätare
Formatera Lakan
Produkttyp Diamant Clear Seal
Produktlinje Abgene
Lim Polypropen
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Polypropen, polyeten, cyklisk olefinsampolymer, polystyren