Läs mer
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamant värmeförseglingsfilm
Produktkod. 11982361
Formatera:
Lakan
Rulla
Förpackningsstorlek:
370m
Paket med 100
Produktkod. 11982361
Brand: Thermo Scientific™ AB3799
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig polymervärmeförsegling är idealisk för fluorescens- och kolorimetriska tillämpningar
  • Lämplig för PCR i termocykler med skruv- eller clip-down uppvärmd lock
  • Bra optisk klarhet, idealisk för QPCR och andra fluorescensapplikationer
  • Avdragbar
  • Viss lösningsmedelsbeständighet
  • Tätningsintegritetsområde: -80 C °till +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens
Beskrivning Clear Seal Diamant - Klart polymermaterial; avdragbar tätning; utmärkt optisk klarhet; viss lösningsmedelsbeständighet
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
nr per ärende 1 rulle
Mått (L x B) 78 mm x 370 m
För användning med (applikation) Lagring, PCR, qPCR, Molekylär diagnostik
Formatera Rulla
För användning med (utrustning) ALPS 5000 & ALPS 3000
Produkttyp Diamant Clear Seal
Produktlinje Abgene
Lim Polypropen
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Polypropen, polyeten, cyklisk olefinsampolymer, polystyren