Läs mer
Thermo Scientific™ Clear Seal Värmeförseglingsfilm
Formatera:
Rulla
Förpackningsstorlek:
610m
Beskrivning
Idealisk för applikationer som kräver genomträngningsbart icke-ledande tätningsmaterial
- Lämplig endast för PCR-applikationer med skruv- eller clip-down termocykler med uppvärmt lock
- Tätar polypropen, polystyren, polyeten och diamantplåtar
- Lätt att sticka hål och dra av för hand från 96-brunnars tallrikar
- Temperaturområde: -80 °C till +80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Resistent mot Life Science-reagens |
| Beskrivning | Clear Seal Tunn, Polymer, 78mm x 610m |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal Wells | 96 |
| Längd (engelska) | Clear Seal Tunn, Polymer, rulle 78mm x 610m |
| nr per ärende | 1 rulle |
| Mått (L x B) | 610 m x 78 mm |
| Visa mer |