Läs mer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Ställ och tillbehör
Produktkod. 15152754 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ
Typ:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo förvaringsram
Håller:
2 ml, 13 kartonger (100-cellsdelare)
2 ml, 13 kartonger (25-cellsdelare)
2 ml, 15 kartonger (100-cellsdelare)
2 ml, 15 kartonger (25-cellsdelare)
Fenwal 4R5462 (500 ml påse), kassetter (5)
Kassetter (5)
Kassetter (8)
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 15152754
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 1950685
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ställar, ramar och elektriska tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Cryo Mini Rack
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ
Inkluderar 2 ml, 13 kartonger (avdelare med 25 celler)
Håller 2 ml, 13 kartonger (25-cellsdelare)