Läs mer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Ställ och tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ
Typ:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo förvaringsram
Håller:
2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)
Kassetter (5)
Kassetter (8)
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cryo Mini Rack |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ |
| Inkluderar | 2 ml, 15 kartonger (avdelare med 25 celler) |
| Håller | 2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider) |