Läs mer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Ställ och tillbehör
Produktkod. 15761267 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ
Typ:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo förvaringsram
Håller:
2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)
Kassetter (5)
Kassetter (8)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15761267
Brand: Thermo Scientific™ 1950687
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ställar, ramar och elektriska tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cryo förvaringsram
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ
Håller Kassetter (8)