Läs mer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Ställ och tillbehör
Produktkod. 15781267 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ
Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ
Typ:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo förvaringsram
Håller:
2 ml, 13 kartonger (100-cellsdelare)
2 ml, 13 kartonger (25-cellsdelare)
2 ml, 15 kartonger (100-cellsdelare)
2 ml, 15 kartonger (25-cellsdelare)
Fenwal 4R5462 (500 ml påse), kassetter (5)
Kassetter (5)
Kassetter (8)
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Håller Förpackningsstorlek
15781267 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ Cryo förvaringsram Fenwal 4R5462 (500 ml påse), kassetter (5) -
15610216 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ Cryo Square Rack 2 ml, 15 kartonger (100-cellsdelare) Varje
15152754 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ Cryo Mini Rack 2 ml, 13 kartonger (25-cellsdelare) Varje
15620216 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ Cryo Mini Rack 2 ml, 15 kartonger (25-cellsdelare) Varje
15771267 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ Cryo förvaringsram Kassetter (5) -
15761267 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 94 ställ Cryo förvaringsram Kassetter (8) -
13449226 Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ Cryo Square Rack 2 ml, 13 kartonger (100-cellsdelare) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15781267 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1950689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.14 SEK
    828.44 SEK / Paket med 1
    Save 73.70 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Ställar, ramar och elektriska tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cryo förvaringsram
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 och 94 ställ
Håller Fenwal 4R5462 (500 ml påse), kassetter (5)