Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Termoelementsensorer
Produktkod. 10001164 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Bandtyp
Termoelementsensor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10001164 Termoelementsensor Varje
10664325 Bandtyp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10001164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4000381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4686.98 SEK
    4295.38 SEK / Paket med 1
    Save 391.60 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Exempel på termoelementsensorer
Termoelementsensorer för kryorör, manöverhalm och prover från flaskor.
  • Inkludera hankontakt
För frystillämpningar med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Termoelementsensor
För användning med (utrustning) CryoMed 7450