Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Termoelementsensorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Bandtyp
Termoelementsensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Exempel på termoelementsensorer
Termoelementsensorer för kryorör, manöverhalm och prover från flaskor.
- Inkludera hankontakt
För frystillämpningar med kontrollerad hastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bandtyp |
| Pluggtyp | Manlig |
| Håller | Cryo Tube, Slidhalm, Vial |