Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Universal Fitting for Switchos
Produktkod. 11362243 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Switchos
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11362243
Brand: Thermo Scientific™ 164013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dionex PEEK fitting is universal for Switchos.
  • INERT
  • Long hex nut and ferrule with groove
  • I.D.: 1/16 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp Long Hex Nut And Ferrule With Groove
För användning med (utrustning) Switchos
Material PEEK
Produktlinje nanoLC