Läs mer
Thermo Scientific™ Engångsinokulatorenhet för 96-brunnars plattor
Beskrivning
För bakteriella studier, blodtoxicitet och många applikationer för vävnadsodling
Överför samtidigt bakteriekolonier från ett valfritt kärl till en 96-brunn Microtiter™ formatera.
- Steriliserad av gammastrålning
- För användning med inokulatbricka
- Inkluderar 95 spetsar och en kontroll/blank
- 10 μL/spets
Designad för bakteriestudier, blodtoxicitet och många applikationer för vävnadsodling.
Beställningsinfo
Ask om 50
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |