Läs mer
Thermo Scientific™ Easy Peel Värmeförseglingsfolie
Produktkod. 11540284
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540284 100 Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 11540284 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0745
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lämplig för långtidslagring vid låg temperatur.
Lämplig för långtidslagring vid låg temperatur.
  • Lämplig för PCR (kräver tryck från ett uppskruvat lock)
  • Lätt att sticka igenom
  • Peelbar bindning kan tas bort för hand
  • 20 μm folie är ännu lättare att pierca och passar för flera lager
  • Rekommenderas för användning med DMSO
  • Tätningsintegritetsområde: -80 °C till +80 °C (+120 °C med tillräckligt tryck från cykellocket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Folie
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens, DMSO-resistent
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
Mått (L x B) 85 x 135 mm
Kvantitet 100 Pk.
För användning med (applikation) Idealiskt för långtidslagring vid låga temperaturer, PCR
Innehåll och lagring Generellt, långsiktigt
Formatera Sheets
För användning med (utrustning) ALPS 25 Automatiserad laboratorieplatttätning
Produkttyp Easy Peel Film laminat
Produktlinje Abgene
Lim Polypropen
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +90 °C, -200 °C till +120 °C med tillräckligt tryck
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Polypropen, polyeten, cyklisk olefinsampolymer
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Ja