Läs mer
Thermo Scientific™ Easy Pierce värmeförseglingsfolie, 38 μm
Produktkod. 11979355
Change view
Tjocklek:
38 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Tjocklek Förpackningsstorlek
11979355 38 μm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11979355 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 SEK
    1305.90 SEK / Paket med 100
    Save 139.10 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Använd denna värmetätningsfolie för att förbereda din mikroplatta för sammansättningshantering och högkapacitetsscreening, såsom PCR.
Försegla din mikroplatta för sammansättningshantering och screening med hög genomströmning, inklusive PCR, med Thermo Scientific™ Lätt Pierce värmeförseglingsfolie. Lämplig för användning med dimetylsulfoxid (DMSO) reagenser, skapar denna förseglingsfolie en avdragbar bindning som lätt kan stickas hål och avlägsnas för hand.
  • Lämplig för PCR (kräver tryck från ett uppskruvat lock)
  • Lätt att sticka igenom
  • Peelbar bindning kan tas bort för hand
  • 20 μm folie är ännu lättare att pierca och passar för flera lager
  • Rekommenderas för användning med DMSO
  • Tätningsintegritetsområde: -80 °C till +80 °C (+120 °C med tillräckligt tryck från cykellocket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Mått (L x B) 85 x 135 mm
Formatera Sheets
För användning med (utrustning) ALPS 25 Automatiserad laboratorieplatttätning
Produkttyp Lätt Pierce Folie
Tjocklek 38 μm