Läs mer
Thermo Scientific™ Lätt Pierce värmeförseglingsfolie
Material:
Aluminium
Polyester
Produkttyp:
Clear Seal Tunn
Easy Peel Film laminat
EasyPierce 20 μm Tunn Folie
Lätt Pierce Folie
Mått (L x B):
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Försegla din mikroplatta för sammansättningshantering och screening med hög genomströmning, inklusive PCR, med Thermo Scientific™ Lätt Pierce värmeförseglingsfolie. Lämplig för användning med dimetylsulfoxid (DMSO) reagenser, skapar denna förseglingsfolie en avdragbar bindning som lätt kan stickas hål och avlägsnas för hand.
- Lämplig för PCR (kräver trycket från ett skruvat uppvärmt lock)
- Lätt genomborrad
- Avdragbar bindning kan tas bort för hand
- 20 μm folie är ännu lättare att genomborra och lämpar sig för flera lager
- Rekommenderas för användning med DMSO
- Tätningsintegritetsområde: -80 °C till +°80 C (+°120 C med tillräckligt tryck från cykellocket)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Folie |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Resistent mot Life Science-reagens, DMSO-resistent |
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal Wells | 96 |
| Mått (L x B) | 85 x 135 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för sammansättningshantering och screeningapplikationer med hög genomströmning, lämplig för PCR |
| Innehåll och lagring | Allmän; Långsiktigt |
| Produkttyp | EasyPierce 20 μm Tunn Folie |
| Visa mer |