Läs mer
Thermo Scientific™ Lätt Pierce värmeförseglingsfolie
Beskrivning
Spara tid och kostnader samtidigt som tätningsintegriteten förbättras med Thermo Scientific™ värmetätningar för ALPS™ mikroplattor värmetätningsinstrument. Idealisk för lagringsändamål erbjuder värmetätning möjligheten att hämta prover och sedan försegla plattan igen. Vid värmetätning placeras förseglingsmaterialet först på plats över plattan, som måste ha en upphöjd kant runt varje brunn. Värmen appliceras jämnt i flera sekunder, vilket resulterar i att tätningsmaterialet binder sig till den upphöjda kanten för att uppnå en komplett tätning.
Funktioner
- Snabb drift
- Säker för temperaturkänsliga prover
- Designad för pålitlig prestanda med Thermo Scientific ALPS instrument, inklusive, ALPS 3000, ALPS 25 och ALPS 50 V
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Resistent mot Life Science-reagens |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal Wells | 96 |
| Mått (L x B) | 80 x 125 mm |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| För användning med (applikation) | Idealiskt för fluorescens-, kolorimetriska och optiska tillämpningar, lämpligt för PCR/qPCR, ELISA |
| Innehåll och lagring | Generellt, långsiktigt |
| Visa mer |