Läs mer
Thermo Scientific™ Lätt Pierce värmeförseglingsfolie
Produktkod. p-2865960
Material:
Aluminium
Polyester
Produkttyp:
Clear Seal Tunn
Easy Peel Film laminat
EasyPierce 20 μm Tunn Folie
Lätt Pierce Folie
Mått (L x B):
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11918935
Brand: Thermo Scientific™ AB1720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna värmeförseglingsfolie för att förbereda din mikroplatta för blandningshantering och screeningapplikationer med hög genomströmning, såsom PCR.
Försegla din mikroplatta för sammansättningshantering och screening med hög genomströmning, inklusive PCR, med Thermo Scientific™ Lätt Pierce värmeförseglingsfolie. Lämplig för användning med dimetylsulfoxid (DMSO) reagenser, skapar denna förseglingsfolie en avdragbar bindning som lätt kan stickas hål och avlägsnas för hand.
  • Lämplig för PCR (kräver trycket från ett skruvat uppvärmt lock)
  • Lätt genomborrad
  • Avdragbar bindning kan tas bort för hand
  • 20 μm folie är ännu lättare att genomborra och lämpar sig för flera lager
  • Rekommenderas för användning med DMSO
  • Tätningsintegritetsområde: -80 °C till +°80 C (+°120 C med tillräckligt tryck från cykellocket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Folie
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens, DMSO-resistent
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
Mått (L x B) 85 x 135 mm
För användning med (applikation) Idealisk för sammansättningshantering och screeningapplikationer med hög genomströmning, lämplig för PCR
Innehåll och lagring Allmän; Långsiktigt
Produkttyp EasyPierce 20 μm Tunn Folie
Produktlinje Abgene
Lim Polypropen
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +80 °C, -80 °C till +120 °C (med tillräckligt tryck)
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Polypropen, polyeten
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Ja