Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus och Pro Spectrophotometer Solid Provhållare
Produktkod. p-3522023 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Runda eller fyrkantiga optiska prover, glas- eller plastprover, linser från solglasögon eller glasögon
Standard 2 x 3 tum provhållare
Typ:
Fast provhållare
Universal provhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10061104
Brand: Thermo Scientific™ 222217400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att hålla fasta prover för transmittansmätningar
Fast provhållare
  • Ger enkel montering av fasta prover som filter, plast, glas och optik
  • Rymmer standard 2 x 3 tum provhållare
Universal provhållare
  • Rymmer runda eller fyrkantiga optiska prover; glas- eller plastprover; linser från solglasögon eller glasögon
  • Kräver en solid provhållare (14-387-503)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Universal provhållare
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Evolution™ One, OnePlus och Pro UV-synliga spektrofotometrar
Håller Runda eller fyrkantiga optiska prover, glas- eller plastprover, linser från solglasögon eller glasögon