Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest Värdepaket
Produktkod. 15260143 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
13 x 20 μl-reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15260143 13 x 20 μl-reaktioner 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 15260143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    644.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 79.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100 % aktiva i en enda buffert.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom –5 15 minuter, vilket eliminerar varje behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. Se Reaktionsvillkor för FastDigest Enzymer för en tabell över enzymaktivitet, värmeinaktivering och inkubationstider för detta och annat FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA-ligas (kat. nr EL0014), alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras (kat. nr EP0061) har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Drag
• 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
• 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
• Slutför matsmältningen på 5 15 –minuter
• Direkt laddning på geler
• Ingen stjärnaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tillgängliga
Tillämpningar
•Molekylär kloning
• Kartläggning av restriktioner
• Genotypning
• Southern Blot
• Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
• SNP-analys
Obs: De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • FastDigest enzym (13 enzymer vid 20μ L vardera)
• 10X FastDigest Buffert (2 x 1,0 ml)
• 10X FastDigest Grön buffert (2 x 1,0 ml)
Butik på– 20 °C.
Enzym EcoR I, Bgl II, Nde I, Sal I, Xba I, Kpn I, Eco32I, Xho I, Not I, BamH I, Hind III, Sma I, Pst I
Kompatibel buffert 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 13 x 20 μl-reaktioner
Produkttyp Värdepaket
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje FastDigest
Hänga över Varierad beroende på enzym
Inaktiveringstemperatur Varierar beroende på enzym