Läs mer
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Produktkod. 13525200 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
27 ml
Förpackningsstorlek:
27ml
Produktkod. 13525200
Brand: Thermo Scientific™ R2391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Generate sample lysate in order to isolate total RNA. Thermo Scientific™ MagJET™ Lysate Buffer is a component of the MagJET™ Whole Blood RNA Kit (K2751) and may be purchased separately when additional solution is needed. It is provided in 27mL bottles.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av totalt RNA från färskt eller fryst helblod behandlat med EDTA eller citrat, blodfraktioner, benmärg eller prover stabiliserade med PAXgene™ eller Tempus™ . Satsen använder paramagnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET magnetiska pärlor gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening av användare med låg provgenomströmning. Det resulterande högkvalitativa RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Lysisbuffert
Produktlinje MagJET
Kvantitet 27 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid