Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättbuffert 1 för MagJET Blod RNA Kit (koncentrerad)
Produktkod. 13535200 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
80 ml
Förpackningsstorlek:
80ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13535200 80 ml 80ml
1 options
Produktkod. 13535200 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvätta lyserade prover för att avlägsna eventuella föroreningar eller inhibitorer från det isolerade totala RNA:t. Thermo Scientific™ MagJET™ Tvättbuffert 1 (koncentrerad) är en komponent i MagJET™ Fullblod RNA Kit (K2751) och kan köpas separat i 80 ml alikvoter.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av totalt RNA från färskt eller fryst helblod behandlat med EDTA eller citrat, blodfraktioner, benmärg eller prover stabiliserade med PAXgene™ eller Tempus™ . Satsen använder paramagnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET magnetiska pärlor gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening av användare med låg provgenomströmning. Det resulterande högkvalitativa RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Tvättbuffert
Produktlinje MagJET
Kvantitet 80 ml