Läs mer
Thermo Scientific™ Återbindningsbuffert för MagJET Plant RNA Kit
Produktkod. 13565220 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 mL
70 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
70ml
Produktkod. 13565220
Brand: Thermo Scientific™ R2571
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av totalt RNA från en mängd olika växtarter och vävnader utan fenol/kloroformextraktion. Satsen använder magnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET magnetiska pärlor gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening av användare med låg provgenomströmning. Det resulterande högkvalitativa RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Återbindande buffert
För användning med (utrustning) MagJET Plant RNA Kit
Produktlinje MagJET
Kvantitet 20 mL