Läs mer
Thermo Scientific™ Återbindningsbuffert för MagJET Plant RNA Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av totalt RNA från en mängd olika växtarter och vävnader utan fenol/kloroformextraktion. Satsen använder magnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET magnetiska pärlor gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening av användare med låg provgenomströmning. Det resulterande högkvalitativa RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Återbindande buffert |
| För användning med (utrustning) | MagJET Plant RNA Kit |
| Produktlinje | MagJET |
| Kvantitet | 70 mL |