Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättbuffert 1 för MagJET Plant RNA Kit (koncentrerad)
Produktkod. 13555220 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
110 ml
Förpackningsstorlek:
110ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13555220 110 ml 110ml
1 options
Produktkod. 13555220 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2551
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvätta lyserade prover för att ta bort eventuella föroreningar eller inhibitorer från det isolerade växtens totala RNA. Thermo Scientific™ MagJET™ Tvättbuffert 1 (koncentrerad) är en komponent i MagJET™ Plant RNA Kit (K2771/2772) och kan köpas separat i 110 ml alikvoter.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av totalt RNA från en mängd olika växtarter och vävnader utan fenol/kloroformextraktion. Satsen använder magnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET magnetiska pärlor gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening av användare med låg provgenomströmning. Det resulterande högkvalitativa RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Tvättbuffert
För användning med (utrustning) MagJET Plant RNA Kit
Produktlinje MagJET
Kvantitet 110 ml