Läs mer
Thermo Scientific™ CpG-metylerat Jurkat genomiskt DNA
Produktkod. 11931421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
15μ g
Förpackningsstorlek:
15µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11931421 15μ g 15µg
1 options
Produktkod. 11931421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD1121
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Metylerat humant manligt genomiskt DNA från Jurkat-celler som används som kontroll i DNA-metyleringsanalys.
Genomiskt DNA isolerades från Jurkat E6.1 (human akut T-cellsleukemi, klon E6.1) celler odlade till konfluens i RPMI media kompletterat med 10 % bovint fetalt serum. Isolerat genomiskt DNA behandlades med CpG-metyltransferas, renades på nytt och löstes i TE-buffert. ≥98 % CpG-metyleringsnivå bekräftad genom bisulfitsekvensering.
Thermo Scientific CpG Methylated Jurkat Genomic DNA är humant manligt genomiskt DNA från Jurkat-celler, enzymatiskt metylerat med CpG Methyltransferase (M.SssI). Genomiskt DNA isolerades från Jurkat-celler (human akut T-cellsleukemi) odlade till konfluens i RPMI-media kompletterat med 10 % bovint fosterserum. Isolerat genomiskt DNA behandlades med CpG-metyltransferas, renades på nytt och löstes i TE-buffert. ≥98 % CpG-metyleringsnivå bekräftad genom bisulfitsekvensering.
Höjdpunkter:
•Ren - DNA fritt från hämmare, proteiner och RNA
•Bekväm - färdig att använda 100 ng/μ L-koncentration
•Kompatibel med nedströmsapplikationer
•Fullständig metylering av cytosiner i CpG-dinukleotider
Applikationer
Som kontroller i följande:
• Bisulfitsekvensering
• Kombinerad bisulfitrestriktionsanalys (COBRA)
• Metyleringskänslig Single-Nucleotid Primer Extension (Ms-SNuPE)
• A260/230-förhållande:≥ 2
• A260/280-förhållande:1,75 till
1,98 Kvalitetskontroll
• Dominerande> 30 kb-band observeras under agarosgelelektrofores. DNA-koncentrationen bestäms spektrofotometriskt. Frånvaron av nukleaser bekräftas av märkta oligonukleotidtester.
• CpG-metylerat DNA skyddades från nedbrytning av det metyleringskänsliga restriktionsenzymet HpaII, vilket bestämts genom qPCR-analys. Efter qPCR observeras ekvivalenta Cq-värden för HpaII-digererat och kontroll-osmält DNA.
• DNA-renheten bekräftas genom ett funktionellt qPCR-test där Cq-värdena för MspI- och HpaII-digererat mall-DNA måste skilja sig med≥ 5 cykler.
• Frånvaron av mykoplasma-DNA bekräftas med PCR.
• Som kontroller i bisulfitsekvensering, kombinerad bisulfitrestriktionsanalys (COBRA), metyleringskänslig Single-Nucleotide Primer Extension (Ms-SNuPE)
Beställningsinfo
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 ng/μ L
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Sekvensering
Inkluderar [andra]
Produkttyp CpG-metylerat Jurkat genomiskt DNA
Kvantitet 15μ g
Art Människa
Form Vätska