Läs mer
Thermo Scientific™ dsDNas
Produktkod. 15205063 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15205063 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Produktkod. 15205063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    1228.65 SEK / 50 reaktioner
    Save 151.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
dsDNase är ett värmeinaktiverbart rekombinant räk-DNas som används för att avlägsna genomisk DNA-kontamination av RNA-prover före omvänd transkription.
Thermo Scientific dsDNase är en konstruerad räk-DNase som är utformad för snabb och säker borttagning av kontaminerande genomiskt DNA från RNA-prover. Det är en endonukleas som klyver fosfodiesterbindningar i DNA för att producera oligonukleotider med 5'-fosfat och 3'-hydroxylterminaler. Mycket specifik aktivitet mot dubbelsträngat DNA säkerställer att RNA och enkelsträngat DNA såsom cDNA och primers inte klyvas. dsDNas inaktiveras lätt med modetatvärmebehandling (55 °C). Dessa egenskaper gör dsDNase till ett utmärkt val för gDNA-elimering före omvänd transkription. Det möjliggör ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes i en enrörsprocedur.
Höjdpunkter
  • Mycket specifik nedbrytning av dubbelsträngat DNA
  • Snabb 2-minuters protokoll för gDNA-borttagning före omvänd transkription
  • Värme-labilt—irreversibelt inaktiverat av måttlig värmebehandling (55 °C)
Användningsområden
  • Genomisk DNA-borttagning från RNA-prover före syntes av första strängens cDNA, RT-PCR och RT-qPCR
Specificiteter av dsDNase-dsDNase-aktivitet—mot dubbel- och enkelsträngat DNA och RNA-oligonukleotider mättes. Relativa aktivitetsvärden indikerar att dsDNas är mycket specifikt för dubbelsträngat DNA.
  • dsDNA - 100 % relativ aktivitet
  • ssDNA - <0,03 % relativ aktivitet
  • dsRNA - <0,01 % relativ aktivitet
  • ssRNA - <0,01 % relativ aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DNas
Kvantitet 50 reaktioner