Läs mer
Thermo Scientific™ EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Produktkod. 13505160 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13505160 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Produktkod. 13505160 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1461
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit används för en effektiv bisulfitmodifiering av DNA för metyleringsanalys.
Thermo Scientific EpiJET Bisulfitkonverteringskit är utformat för enkel och pålitlig bisulfitomvandling av DNA för metyleringsanalys. I bisulfitreaktionen deamineras alla ommeylerade cytosiner och omvandlas till uraciler, medan metylerade cytosiner förblir oförändrade. Bisulfitomvandlade omvandlingsomvandlings omvandlingscytosiner detekteras som tyminer i följande PCR.
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit är designad för enkel och pålitlig bisulfitkonvertering av DNA för metyleringsanalys. I bisulfitreaktionen deamineras alla ometylerade cytosiner och omvandlas till uraciler, medan metylerade cytosiner förblir oförändrade. Bisulfitkonverterade ometylerade cytosiner detekteras som tyminer i följande PCR.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit integrerar den termiska DNA-denatureringen och bisulfitomvandlingsreaktionerna i ett steg. Detta steg kan utföras efter långa eller korta protokoll, beroende på nedströmstillämpningen av modifierat DNA. Det omvandlade DNA:t binds till ett membran i en mikrokolonn för desulfonering på kolumnen och efterföljande DNA-reningssteg. Det konverterade DNA:t elueras i en liten volym elueringsbuffert och är lämplig för ett antal tekniker som används för metyleringsstatusanalys, inklusive PCR, qPCR, COBRA, sekvensering.
Höjdpunkter
• Hög konverteringseffektivitet och specificitet (≥ 99 %)
• Flexibilitet, tillhandahållen av kort DNA-konverteringsprotokoll
• Rent DNA, lämpligt för nedströmsapplikationer och långtidslagring
Tillämpningar Konverterat
DNA kan användas i:
• PCR
• qPCR
• Kombinerad bisulfitrestriktionsanalys (COBRA)
•
Sekvensering inkluderar
•modifieringsreagens
• Modifieringslösning I
• Modifieringslösning II
• Bindningsbuffert för Bisulfite Conversion Kit
• Tvättbuffert (konc.) för Bisulfite Conversion Kit
• Desulfoneringsbuffert (konc.)
• Elueringsbuffert
• DNA-rening mikrokolonner& Samlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 reaktioner
Produkttyp Bisulfite Conversion Kit
Produktlinje EpiJET
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, Sodium metabisulfite,Sodium hydroxide