Läs mer
Thermo Scientific™ GTP-lösning, Tris-buffrad
Produktkod. 15255116 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,25 ml
Förpackningsstorlek:
25000nmol
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15255116 0,25 ml 25000nmol
1 options
Produktkod. 15255116 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1461
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GTP (guanosin 5'-trifosfat), Tris-buffrad är en extremt stabil nukleotid, tillhandahållen som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3-7,5 med Tris-bas.
Thermo Scientific GTP (guanosin 5'-trifosfat), Tris-buffrad är en extremt stabil nukleotid, tillhandahållen som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3-7,5 med Tris-bas. Nukleotiden har mer än 99 % renhet och är fri från nukleasaktiviteter och funktionellt testad i in vitro -transkription.
Drag
• Renhet bekräftad med HPLC
• Fri från spårkontaminerande nukleotider, endo-, exodeoxiribonukleas och ribonukleasaktiviteter
• Högre in vitro -transkriptionsutbyten med Tris-buffrade NTP:er jämfört med NTP:er titrerade med NaOH
• Stabil i 3 år vid -20 °C, och efter flera frys-upptiningscykler
Tillämpningar
•in vitro transkription
• RNA-amplifiering
• siRNA-syntes
• aRNA-syntes
Relaterade produkter
• ATP , Tris buffrad (kat.nr. R1441)
• UTP, Tris-buffrad (R1471)
• NTP-set, Tris-buffrad (R1481)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring GTP-lösning, Tris-buffrad, 100 mM (0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 100 mM
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 0,25 ml
För användning med (applikation) in vitro -transkription, RNA-amplifiering
Form Vätska