Läs mer
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Produktkod. 13545260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
13545260 250 reaktioner 250 reaktioner
13565260 5000 reaktioner 5000 reaktioner
13535260 500 reaktioner 500 reaktioner
13555260 1250 reaktioner 1250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13545260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0981
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) innehållande Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Grön I i en optimerad PCR-buffert. Mastermixen innehåller passivt referensfärgämne för fluorescein för specifik realtidsplattform
Thermo Scientific Luminaris Färg HiGreen och Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes är universella färdiga att använda lösningar optimerade för qPCR och tvåstegs RT-qPCR.
  • UDG i mastermixen för att förhindra överföringskontamination
  • Lika prestanda för blå och färglösa mastermixar
  • Versioner med förblandade ROX eller fluorescein för olika realtidsplattformar
  • Standard cykelprotokoll
  • Utmärkt qPCR-prestanda
  • Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet: detektering av en kopia
  • Brett linjärt område: exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Reproducerbarhet och bekvämlighet: färdig att använda 2X mastermix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 2 x 1,25 ml Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) innehållande Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; tillräckligt för 250 x 20μ L reaktioner. Mastermixen innehåller passivt referensfärgämne för fluorescein för specifika realtidsplattformar.
• 2 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ , BioRad iQ5
Produktlinje Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Tillräckligt för 250 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 250 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA