Läs mer
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Produktkod. 13505270 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Tillräckligt för:
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Produktkod. 13505270
Brand: Thermo Scientific™ K0993
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; Nukleasfritt vatten
Thermo Scientific Luminaris Färg HiGreen och Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes är universella färdiga att använda lösningar optimerade för qPCR och tvåstegs RT-qPCR.
Färdiga qPCR-mastermixar med färdigblandad UDG optimerad för SYBR Grön kemi med standardcykelprotokoll. Masterblandningar tillgängliga med eller utan blå färg.
  • UDG i mastermixen för att förhindra överföringskontamination
  • Lika prestanda för blå och färglösa mastermixar
  • Versioner med förblandade ROX eller fluorescein för olika realtidsplattformar
  • Standard cykelprotokoll
  • Utmärkt qPCR-prestanda
  • Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet: detektering av en kopia
  • Brett linjärt område: exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Reproducerbarhet och bekvämlighet: färdig att använda 2X mastermix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 10 x 1,25 ml Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; tillräckligt för 1250 x 20μ L reaktioner
• 10 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 1250 reaktioner
Tillräckligt för 250 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 1250 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA