Innehåller
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; Nukleasfritt vatten
Färdiga qPCR-mastermixar med färdigblandad UDG optimerad för SYBR Grön kemi med standardcykelprotokoll. Masterblandningar tillgängliga med eller utan blå färg.
- UDG i mastermixen för att förhindra överföringskontamination
- Lika prestanda för blå och färglösa mastermixar
- Versioner med förblandade ROX eller fluorescein för olika realtidsplattformar
- Standard cykelprotokoll
- Utmärkt qPCR-prestanda
- Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
- Känslighet: detektering av en kopia
- Brett linjärt område: exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
- Reproducerbarhet och bekvämlighet: färdig att använda 2X mastermix
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 2 x 1,25 ml Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; tillräckligt för 250 x 20μ L reaktioner • 2 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene |
| Produktlinje | Luminaris |
| Produkttyp | qPCR Master Mix |
| Visa mer |