Läs mer
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Produktkod. 13585260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Tillräckligt för:
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för unitSize
13585260 500 reaktioner 500 reaktioner
13575260 250 reaktioner 250 reaktioner
13505270 250 reaktioner 1250 reaktioner
13595260 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13585260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0992
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; Nukleasfritt vatten
Thermo Scientific Luminaris Färg HiGreen och Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes är universella färdiga att använda lösningar optimerade för qPCR och tvåstegs RT-qPCR.
Färdiga qPCR-mastermixar med färdigblandad UDG optimerad för SYBR Grön kemi med standardcykelprotokoll. Masterblandningar tillgängliga med eller utan blå färg.
  • UDG i mastermixen för att förhindra överföringskontamination
  • Lika prestanda för blå och färglösa mastermixar
  • Versioner med förblandade ROX eller fluorescein för olika realtidsplattformar
  • Standard cykelprotokoll
  • Utmärkt qPCR-prestanda
  • Specificitet: Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet: detektering av en kopia
  • Brett linjärt område: exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Reproducerbarhet och bekvämlighet: färdig att använda 2X mastermix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 4 x 1,25 ml Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG, dNTP (med dUTP) och SYBR Green I i en optimerad PCR-buffert; tillräckligt för 500 x 20μ L reaktioner
• 4 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 500 reaktioner
Tillräckligt för 500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA